Learn More
Paragon Scientific™ CCS-Viskositätsstandards
Click to view available options
Typ:
SAE-Spezifikation J303
SAE-Spezifikation J306
SAE-Spezifikation J308
SAE-Spezifikation J309
SAE-Spezifikation J310
SAE-Spezifikation J311
SAE-Spezifikation J312
SAE-Spezifikation J314
SAE-Spezifikation J315
SAE-Spezifikation J316
SAE-Spezifikation J317
SAE-Spezifikation J318
SAE-Spezifikation J319
SAE-Spezifikation J320
SAE-Spezifikation J321
SAE-Spezifikation J322
SAE-Spezifikation J323
SAE-Spezifikation J324
SAE-Spezifikation J325
SAE-Spezifikation J326
SAE-Spezifikation J328
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
- Hergestellt in Großbritannien
- 2 Jahre haltbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Full Traceability to National Standards |
| Typ | SAE-Spezifikation J306 |
| Menge | 500 mL |
Nennwerte angegeben