Learn More
CCT/DRC/ORS Multi-Element-Mix 1: Cr, Fe, As, Se @ 100 μg/ml in 2% HNO3, VHG™
Beschreibung
CCT/DRC/ORS Multi-Element-Mix 1: Cr, Fe, As, Se @ 100 μg/ml in 2% HNO3
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Arsenic/Chromium/Iron/Selenium |
| CAS | 7440-38-2, 7440-47-3, 7439-89-6, 7782-49-2 |
| Verfahren | ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Arsenic/Chromium/Iron/Selenium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | HNO3 verdünnen |
| Menge | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Arsenic 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL |