Learn More
Gibco™ CD 293 Medium (1x)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10739233
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10739233 1000 mL 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10739233 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 11913019
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CD 293-Medium (1X)
CD 293-Medium ist ein chemisch definiertes, proteinfreies Medium, das für das Wachstum von Suspensionskulturen von 293-Zellen optimiert ist. CD 293-Medium enthält keine Proteine und keine Peptide tierischen, pflanzlichen oder synthetischen Ursprungs. Es gibt auch keine undefinierten Lysate oder Hydrolysate in der Formulierung.
Formuliert ohne L-Glutamin für erhöhte Stabilität; vor der Verwendung 20 ml von 200 mM L-Glutamin oder 20 ml GlutaMAX™-I Supplement pro 1,000 ml Medium hinzufügen.
Eine 293 Medium Master File wurde an die FDA übermittelt. Wenn Sie einen Querverweis auf eine Master-Datei für CD 293-Medium erstellen möchten, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst oder an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie 293F, 293 (HEK)
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, proteinarm, ohne Serum
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp 293 Medium
Serum Level Serumfrei
Ohne Additive Kein Glutamin
Produktlinie Gibco
Menge 1000 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Culture Type Suspensions-Zellkultur