Learn More
CD CHO Medium
Artikelnummer. 17285946 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 l
20 l
Packungsgröße:
10 Liter
20 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17285946 20 l 20 Liter
16453869 10 l 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17285946 Lieferant Gibco Lieferanten-Nr. 10743002
Mehr herausholen aus der Prozessentwicklung
Verwenden Sie den Aktionscode 27978
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Spezifikation
Zelllinie CHO
Zelltyp Ovarian Cells
Klassifikation Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp CD CHO Medium
Serum Level Serumfrei
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven Sodium Pyruvate, Natriumhydrogencarbonat, Nicht essenzielle Aminosäuren (NEAA)
Ohne Additive Kein Glutamin, No Phenol Red, Kein Thymidin, Kein Hypoxanthin
Produktlinie Gibco
Menge 20 l
Versandbedingung Raumtemperatur
Endotoxin-Gehalt Low
Format Universalbeutel
Antibiotika inklusive Keine Antibiotika
Reinheits- oder Qualitätsgrad Zellkulturqualität
Konzentrationsverhältnis 1 :1
Inhalt und Lagerung Store at 2-8°C in the dark.
Kulturmilieu CO2
Culture Type Suspension Cell Culture