Learn More
Gibco™ CD EfficientFeed™ C AGT™ Nutrient Supplement
Beschreibung
Das GIBCO™ CD EfficientFeed™ C AGT™ Nährstoffsupplement ist eine einteilige Ergänzung im Trockenformat für die Fed-Batch-Zugabe zur Kultur mehrerer Zelllinien. Dieses Produkt wurde für die Arbeit mit GS-CHO-Zelllinien als Einzelfutter ohne zusätzliche GS-Supplemente entwickelt. Das CD EfficientFeed™ C AGT™ Nährstoffsupplement ist eine chemisch definierte Formulierung nicht tierischen Ursprungs (AOF), die keine Proteine, Hydrolysate oder Komponenten mit unvollständig definierter Zusammensetzung enthält.
Das AGT™ Format ist für die großmaßstäbliche Herstellung und die einfache Handhabung konzipiert.
Bis zu 2.5- bis 6-fache Erhöhung gegenüber der Batch-Kultur – – höhere Konzentration wichtiger Komponenten
Höhere Produktivität bei GS-CHO- und anderen ausgewählten Zelllinien
Vermeiden Sie Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung von Hydrolysaten und anderen Alternativen, während Sie gleichzeitig eine überragende Leistung erzielen
Vereinfachen Sie das Scale-up, indem Sie den Wert der einfachen AGT™ Rekonstitution nutzen
Bereit für den Einsatz in größerem Maßstab mit praktischen Verpackungsoptionen (1 l,10 l und100 l)
Keine Bestandteile tierischen Ursprungs; dies minimiert die Möglichkeit der Einführung von zufälligen Stoffen und erleichtert den Regulierungsprozess
Welches EfficientFeed™ Nährstoffsupplement auswählen?
Erwägen Sie CD EfficientFeed™ C AGT™ Nährstoffsupplement in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
Sie möchten eine höhere Produktivität bei GS CHO und anderen ausgewählten Zelllinien
Sie verwenden derzeit CD FortiCHO™ als Basiszellwachstumsmedium
Sie verwenden ein Basismedium mit mehr als 6 g/l Glukose oder einem Hydrolysat am Tag 0
Betrachten Sie das CHO in folgendem Fall: CD EfficientFeed™ A Nährstoffsupplement in folgenden Fällen:
Sie verwenden derzeit CD OptiCHO™ als Basiszellwachstumsmedium
Betrachten Sie das CHO in folgendem Fall: CD EfficientFeed™ B Nährstoffsupplement in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
Sie verwenden derzeit CD CHO als Basiszellwachstumsmedium
Betrachten Sie das CHO CD Efficient Feed™ Kit in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
Sie verwenden ein Basismedium mit weniger als 6 g/l Glukose und ohne Hydrolysat am Tag 0
Erhöhte Titer
CHO CD EfficientFeed™ Nährstoffsupplemente erhöhen nachweislich die Titer gegenüber der Batch-Kultur um ein Vielfaches und sind ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für die Prozessentwicklung. Darüber hinaus ist es nicht erforderlich, ein GS-Supplement hinzuzufügen, wenn sie in CHO-Zelllinien verwendet werden, die eine endogene Glutamin-Synthetase exprimieren.
Einfaches Scale-up und Kosteneinsparungen
Die Aufskalierbarkeit im Trockenformat ermöglicht eine einfache Handhabung und Lagerung bei der Herstellung und anderen Bioprozessen. Dank des AGT™ Trockenformats (AGT = Advanced Granulation Technology™) ist es möglich, das Produkt noch einfacher und sicherer zu lagern und zu verwenden als herkömmliche Produkte im Trockenformat. Das CD EfficientFeed™ C AGT™ Supplement wird in 1 l-, 10 l- und 100 l-Verpackungen angeboten, die ein nahtloses Scale-up ermöglichen und Kosteneinsparungen beim Kauf von Produktionsvolumen ermöglichen.
Anwenderfreundliches AGT™-Format
Das CD EfficientFeed™ C AGT™ Nährstoffsupplement bietet als einteiliges AGT Trockenformat Scale-up-Komfort im Trockenformat. Weitere Informationen finden Sie in den unten bereitgestellten Dokumenten.
Für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Das AGT™ Format ist für die großmaßstäbliche Herstellung und die einfache Handhabung konzipiert.
Welches EfficientFeed™ Nährstoffsupplement auswählen?
Erwägen Sie CD EfficientFeed™ C AGT™ Nährstoffsupplement in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
Betrachten Sie das CHO in folgendem Fall: CD EfficientFeed™ A Nährstoffsupplement in folgenden Fällen:
Betrachten Sie das CHO in folgendem Fall: CD EfficientFeed™ B Nährstoffsupplement in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
Betrachten Sie das CHO CD Efficient Feed™ Kit in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
Erhöhte Titer
CHO CD EfficientFeed™ Nährstoffsupplemente erhöhen nachweislich die Titer gegenüber der Batch-Kultur um ein Vielfaches und sind ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für die Prozessentwicklung. Darüber hinaus ist es nicht erforderlich, ein GS-Supplement hinzuzufügen, wenn sie in CHO-Zelllinien verwendet werden, die eine endogene Glutamin-Synthetase exprimieren.
Einfaches Scale-up und Kosteneinsparungen
Die Aufskalierbarkeit im Trockenformat ermöglicht eine einfache Handhabung und Lagerung bei der Herstellung und anderen Bioprozessen. Dank des AGT™ Trockenformats (AGT = Advanced Granulation Technology™) ist es möglich, das Produkt noch einfacher und sicherer zu lagern und zu verwenden als herkömmliche Produkte im Trockenformat. Das CD EfficientFeed™ C AGT™ Supplement wird in 1 l-, 10 l- und 100 l-Verpackungen angeboten, die ein nahtloses Scale-up ermöglichen und Kosteneinsparungen beim Kauf von Produktionsvolumen ermöglichen.
Anwenderfreundliches AGT™-Format
Das CD EfficientFeed™ C AGT™ Nährstoffsupplement bietet als einteiliges AGT Trockenformat Scale-up-Komfort im Trockenformat. Weitere Informationen finden Sie in den unten bereitgestellten Dokumenten.
Für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei +2 bis +8 °C im Dunkeln lagern.Bei ordnungsgemäßer Lagerung 12 Monate stabil. |
| Kulturmilieu | Gehäuse CO2 |
| Antibiotikaspektrum | Ohne Antibiotika |
| Zelllinie | CHO |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei |
| Kulturtyp | Suspensions-Zellkultur |
| Form | Pulver (AGT) |
| Produkttyp | Medien-Supplement |
| Serumspiegel | serumfrei |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.