Learn More
Gibco™ CD OptiCHO™ AGT™ Medium
Artikelnummer. 10040588
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
10 l
100 L
Packungsgröße:
1 Stück
10 Liter
100 Liter
Artikelnummer. Menge unitSize
10040588 10 l 10 Liter
10234178 1 l 1 Stück
10668688 100 L 100 Liter
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10040588
Marke: Gibco™ A1122205
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CD OptiCHO™ AGT™-Medium
CD OptiCHO™ Medium wurde speziell für hohe Leistung und Ertrag mit rekombinanten CHO-Zellen in einer chemisch-definierten Fed-Batch-Umgebung entwickelt. Die proteinfreie Formulierung ohne tierische Inhaltsstoffe sorgt für Konsistenz und reduziert den Bedarf an Screenings nach Fremdstoffen. CD OptiCHO™ Medium baut auf den Eigenschaften von Gibco™ CD CHO auf, das gleichmäßiges Zellwachstum und Titer gewährleistet und gleichzeitig bis zu 40 % bessere Werte für den Titer und das Zellwachstum im Vergleich zu anderen Produkten erzielt. Dank seiner geringen Osmolalität und fortschrittlichen CHO CD EfficientFeed™ Flüssiges Nährstoffsupplement-Kit Zuführungsoptionen kann das CD OptiCHO™ Medium, die Fed-Batch-Produktivität um das 2-5-fache im Vergleich zu einer Batch-Kultur steigern.
Verwenden Sie das CD OptiCHO™ Medium, wenn
  • Sie verwenden eine transfizierte CHO-Zelllinie anstatt von CHO K1-, GS CHO- oder CHO-S™-Zelllinien
  • Die Optimierung der Ernährungsstrategien ist Teil Ihrer Prüfung der Basismedienauswahl bei der Maximierung der Produktivität
  • Die CHO-Zelllinie ist „kompliziert“, d. h. es ist schwierig, sie wachsen zu lassen oder anzupassen
    Wann Sie ein anderes Gibco™ Medium erwägen sollten
    Erwägen Sie das CD FortiCHO™-Medium in folgenden Fällen:
  • Bei der von Ihnen verwendeten Zelllinie handelt es sich um eine transfizierte CHO K1, GS CHO- oder CHO-S™-Zelllinie.
  • Maximale Batch-Kultur-Zelldichten und Protein-Titer sind erforderlich.
  • Sie haben bei Ihrer Maßnahme zur Maximierung von Titern Zeit, Zellen in ein neues Medium zu übertragen.
  • Die Zellviabilität bei der Ernte ist eine Priorität für die nachgeschaltete Verarbeitung.
    Erwägen Sie CD CHO-Medium in folgenden Fällen:
  • Wenn für das Wachstum Ihrer GS CHO-Zellen ein CD CHO-Medium empfohlen wird
  • Wenn Ihre Zellen in der Vergangenheit erfolgreich in einem CD CHO-Medium kultiviert wurden und der Prozess sich dem Zulassungsantrag (DMF verfügbar) nähert
    Erwägen Sie CD DG44-Medium in folgenden Fällen:
  • Sie verwenden DG44 oder DXB11 CHO-Mutterzellen (dhfr-)
    Flüssigmedien-Zusammensetzungen
    Gibco™ AGT™-Medien sind auch in Flüssigformat erhältlich, das die gleiche Leistung und Formulierung wie das AGT™-Medienformat bietet. Gibco™-Flüssigmedien werden ohne Bestandteile tierischen Ursprungs hergestellt, und zwar mit den gleichen vollständigen, Serum-freien, Protein-freien, chemisch definierten Formulierungen und der gleichen Leistung wie Ihre AGT™-Medien Gegenstücke.
    Gestalten Sie Ihr eigenes Medium nach Ihren Erfordernissen
    Ob es sich um ein einmaliges Experiment oder um biologische Produktion in großem Maßstab handelt – wir bieten spezielle Formate, Verpackungen und Qualitätsniveaus entsprechend Ihren Erfordernissen an. mit Mit Gibco&trade cGMP individuellen Medienservices können Sie von der Herstellungsleistung und jahrelangen Facherfahrung unserer F&E und unserer Spezialisten für Anwendungen in der biologischen Produktion profitieren.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zelllinie CHO
    Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
    Form Pulver (AGT)
    Produkttyp CD OptiCHO AGT-Medium
    Serum Level Serumfrei
    Sterilität Unsteril
    Mit Additiven Hoher Glukosegehalt, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat
    Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Phenolrot
    Produktlinie AGT, Gibco
    Menge 10 l
    Versandbedingung Nasseis
    Endotoxin-Gehalt Niedrig
    Format Securitainer Fläschchen mit Verschluss
    Antibiotika inklusive Keine Antibiotika
    Anorganische Salze Magnesium, Natriumphosphat
    Reinheits- oder Qualitätsgrad Zertifiziert
    Rekonstituiertes Volumen 10 L
    Bemerkungen Medium unterstützt keine Wildtyp-DG44-Zellen
    Inhalt und Lagerung 1 x 10 l, Lagerung 2 bis 8 °C, dunkel und trocken
    Kulturmilieu CO2
    Culture Type Suspensions-Zellkultur