Learn More
Gibco™ CD OptiCHO™-Medium
Artikelnummer. 11518866 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11518866 6 x 1 l 6 Liter
10716013 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11518866 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 12681029
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CD OptiCHO™ medium is specifically designed to offer high performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined fed-batch environment.
CD OptiCHO™ Medium wurde speziell für hohe Leistung und Ertrag mit rekombinanten CHO-Zellen in einer chemisch-definierten Fed-Batch-Umgebung entwickelt. Die proteinfreie Formulierung ohne tierische Inhaltsstoffe sorgt für Konsistenz und reduziert den Bedarf an Screenings nach Fremdstoffen. CD OptiCHO™ Medium baut auf den Eigenschaften von Gibco™ CD CHO auf, das gleichmäßiges Zellwachstum und Titer gewährleistet und gleichzeitig bis zu 40 % bessere Werte für den Titer und das Zellwachstum im Vergleich zu anderen Produkten erzielt. Dank seiner geringen Osmolalität und fortschrittlichen Zuführoptionen des CHO CD EfficientFeed™ Liquid Nutrient Supplement Kits können mit CD OptiCHO™ Medium eine 2- bis 5-fache Verbesserung der Fed-Batch-Produktivität gegenüber Batch-Kulturen erzielt werden.
Verwenden Sie das CD OptiCHO™ Medium, wenn
  • Sie verwenden eine transfizierte CHO-Zelllinie anstatt von CHO K1-, GS CHO- oder CHO-S™-Zelllinien
  • Die Optimierung der Ernährungsstrategien ist Teil Ihrer Prüfung der Basismedienauswahl bei der Maximierung der Produktivität
  • Die CHO-Zelllinie ist “kompliziert”, d. h. es ist schwierig, sie wachsen zu lassen oder anzupassen
    Wann Sie ein anderes Gibco™ Medium erwägen sollten
    Erwägen Sie in folgenden Fällen das CD FortiCHO™ Medium:
  • Bei der von Ihnen verwendeten Zelllinie handelt es sich um eine transfizierte CHO K1-, GS CHO- oder CHO-S™ Zelllinie
  • Maximale Batch-Kultur-Zelldichten und Protein-Titer sind erforderlich.
  • Sie haben bei Ihrer Maßnahme zur Maximierung von Titern Zeit, Zellen in ein neues Medium zu übertragen.
  • Die Zellviabilität bei der Ernte ist eine Priorität für die nachgeschaltete Verarbeitung.
    Erwägen Sie ein CD CHO-Medium, wenn:
  • Wenn für das Wachstum Ihrer GS CHO-Zellen ein CD CHO-Medium empfohlen wird
  • Wenn Ihre Zellen in der Vergangenheit erfolgreich in einem CD CHO-Medium kultiviert wurden und der Prozess sich dem Zulassungsantrag (DMF verfügbar) nähert
    Erwägen Sie in folgenden Fällen ein CD DG44 Medium:
  • Sie verwenden DG44 oder DXB11 CHO-Zellen (dhfr-)
    Trockenmedien-Zusammensetzungen
    Gibco™ flüssige Medien sind im AGT™ (Advanced Granulation Technology) Trockenmedien-Format erhältlich, das entwickelt wurde, um mehr Konsistenz und Produktivität in allen Stadien der Produktion von der Entwicklung bis zur kommerziellen Herstellung zu ermöglichen. AGT™ Medien werden ohne Bestandteile tierischen Ursprungs hergestellt, und zwar mit den gleichen vollständigen, Serum-freien, Protein-freien, chemisch definierten Formulierungen und der gleichen Leistung wie Ihre flüssigen Gegenstücke.
    Gestalten Sie Ihr eigenes Medium nach Ihren Bedürfnissen
    Ob es sich um ein einmaliges Experiment oder um biologische Produktion in großem Maßstab handelt – wir bieten spezielle Formate, Verpackungen und Qualitätsniveaus entsprechend Ihren Erfordernissen an. Mit Gibco™ cGMP individuellen Medienservices können Sie von der Herstellungsleistung und jahrelangen Facherfahrung unserer F&E und unserer Spezialisten für Anwendungen in der biologischen Produktion profitieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie CHO
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp CD OptiCHO Medium
Serum Level Serumfrei
Mit Additiven Sodium Pyruvate, Natriumhydrogencarbonat
Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Phenolrot
Produktlinie Gibco
Menge 6 x 1 l
Endotoxin-Gehalt Niedrig
Format Flasche
Antibiotika inklusive Keine Antibiotika
Spezies Hamster
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Culture Type Suspensions-Zellkultur