Learn More
CD103 / Integrin alpha E (T-Cell Lymphoma & Hairy Cell Leukemia Marker) Mouse, Clone: ITGAE/2063, enQuireBio™
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD103 / Integrin alpha E (T-Cell Lymphoma & Hairy Cell Leukemia Marker) |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Zelluläre Lokalisierung | Cell Surface and Cytoplasmic |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | ITGAE/2063 |
| Konzentration | 200μg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human ITGAE protein fragment |
| Mehr anzeigen |