Learn More
CD115 (c-fms) Rat anti-Mouse, APC, Clone: AFS98, Proteintech
Product Code. 17254656 Shop All Proteintech Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 μg
missing translation for 'unitSize':
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge missing translation for 'unitSize'
17254656 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Product Code. 17254656 missing translation for 'mfr' Proteintech missing translation for 'supplierNo' APC65095100UG
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Rat Monoclonal Antibody
The CD115 (c-fms) antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody to a n/a of mouse CD115 (c-fms). This antibody recognizes mouse antigen. The CD115 (c-fms) antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is apc.
Specifications
Antigen CD115 (c-fms)
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon AFS98
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat APC
Wirtsspezies Rat
Menge 100 μg
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 12978
Zielspezies Mouse
Form Liquid
Isotype IgG2a