missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD117/c-kit Antibody (CL1656) [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
CD117/c-kit Monoclonal antibody specifically detects CD117/c-kit in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD117/c-kit |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL1656 |
| Konjugat | Alexa Fluor 750 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | CD117, CD117 antigen, ckit, C-Kit, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, PBT, piebald trait, Proto-oncogene c-Kit, proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit, SCFRmast/stem cell growth factor receptor, soluble KIT variant 1, Tyrosine-protein kinase Kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene-like protein |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P10721, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?