missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CD117/c-kit Recombinant Protein Antigen

Artikelnummer. 18635027 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL
Artikelnummer.
18635027 0.1 mL
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18635027

Marke: Novus Biologicals™ NBP252975PEP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Competition
Zusammensetzung PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 3815
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 34 kDa
Menge 0.1 mL
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gen-Alias CD117, CD117 antigen, ckit, C-Kit, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, PBT, piebald trait, Proto-oncogene c-Kit, proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit, SCFRmast/stem cell growth factor receptor, soluble KIT variant 1, Tyrosine-protein kinase Kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene-like protein
Gensymbol KIT
Inhibitor-Eigenschaften This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-52975. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Forschungskategorie B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cancer Stem Cells, Cellular Markers, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Protein Kinase, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tyrosine Kinases
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein CD117/c-kit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.