missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD11a Mouse anti-Human, BV421, Clone: G-25.2, BD OptiBuild™

Artikelnummer. 15859349
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15859349 50 μg 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15859349

Marke: BD Biosciences 744856

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD11a Monoclonal antibody specifically detects CD11a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD11a
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon G-25.2
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Brilliant Violet 421
Wirtsspezies Mouse
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Refrigerate (2 to 8°C)
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.