missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD11b Antibody (CL1719) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30291973 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30291973 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30291973

Marke: Novus Biologicals NBP343784

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD11b Monoclonal antibody specifically detects CD11b in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD11b
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon CL1719
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Zusammensetzung Lyophilized in 5% Trehalose.
Gen-Alias antigen CD11b (p170), CD11 antigen-like family member B, CD11b, CD11b antigen, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Complement component 3 receptor 3 subunit, CR-3 alpha chain, CR3A, CR3AMGC117044, integrin alpha-M, integrin, alpha M (complement component 3 receptor 3 subunit), Leukocyte adhesion receptor MO1, MAC-1, MAC1A, macrophage antigen alpha polypeptide, MO1A, Neutrophil adherence receptor, neutrophil adherence receptor alpha-M subunit, SLEB6
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P11215, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Glia Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Microglia Markers, Myeloid Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3684
Rekonstitution Centrifuge the vial of lyophilized antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Reconstitute by adding sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1mg/mL.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C short term. Aliquot and store at -20⪚C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.