Learn More
CD11b/c Mouse anti-Rat, FITC, Clone: OX-42, BD
Mouse Monoclonal Antibody
155.00 € - 610.00 €
Spezifikation
Antigen CD11b/c
Klon OX-42
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15861239
Unterlagen ansehen
BD Biosciences
561691
50 μg
155.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10089333
Unterlagen ansehen
BD Biosciences
554861
0.5 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The OX-42 monoclonal antibody specifically binds to the CR3 complement (C3bi) receptor found on most monocytes, granulocytes, macrophages, dendritic cells, and microglia. It appears to recognize a common epitope shared by CD11b and CD11c (integrin αM and αX chains). OX-42 antibody inhibits C3bi binding activity.
Spezifikation
Spezifikation
CD11b/c
0.5mg/mL
Monoclonal
Mouse
Rat
IgG2a κ
Affinity Purified
OX-42
Flow Cytometry
FITC
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.