missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
CD11b (integrin alpha-M, ITGAM, integrin alpha-X, ITGAX) is a 165 kDa adhesion molecule that associates non-covalently with integrin beta-2 (CD18). The CD11b/CD18 heterodimeric complex is also known as integrin alpha-M beta-2, Mac-1, and CR3 (complement receptor 3). CD11b is expressed on the surface of monocytes/macrophages, granulocytes, activated lymphocytes, a subset of NK cells, a subset of dendritic cells, and microglia in the brain. CD11b/CD18 functions as the receptor for ICAM-1 (CD54), ICAM-2 (CD102), ICAM-4 (CD242), CD14, CD50, CD23, heparin, iC3b, fibrinogen, and Factor X -these adhesions are critical for cell-cell and cell-matrix interactions. CD11b is expressed on 8% of spleen cells, 44% of bone marrow cells, and less than 1% of thymocytes, and is commonly used as a microglial marker in nervous tissue. The expression of CD11b increases during monocyte maturation and expression levels vary on tissue macrophages. Further, peritoneal macrophages are reported to express higher levels of CD11b than splenic macrophages. Diseases associated with CD11b dysfunction include systemic lupus erythematosus 6 and ITGAM-related susceptibility to systemic lupus erythematosus.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD11B/Integrin alpha M |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.31 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | ITGAM |
| Gen-Zugriffsnummer | P11215 |
| Gen-Alias | CD11B, CR 3 alpha chain, CR3A, Integrin alpha M, ITGAM, MAC 1, MAC1A, MO1A, Neutrophil adherence receptor, SLEB6 |
| Gensymbole | ITGAM |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?