missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD133 Antibody (170411), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB11331H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD133 Monoclonal antibody specifically detects CD133 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
| CD133 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Markers, Cellular Signaling, Core ESC Like Genes, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers | |
| 8842 | |
| Store at 4C in the dark. |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 170411 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| AC133 Stargardt disease 4 (autosomal dominant), CD133, CD133 retinal 2, prominin (mouse)-like 1, prominin 1 | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CD133, Accession # O43490 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur