missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD133 Antibody (CL7971) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21163CL1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD133 Monoclonal antibody specifically detects CD133 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| CD133 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| AC133 Stargardt disease 4 (autosomal dominant), CD133, CD133 retinal 2, prominin (mouse)-like 1, prominin 1 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O43490, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Markers, Cellular Signaling, Core ESC Like Genes, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers | |
| 8842 | |
| Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL7971 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur