Learn More
CD133 Mouse anti-Human, FITC, Clone: W6B3C1 (also known as W6B3), BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
127.33 € - 340.26 €
Spezifikation
| Antigen | CD133 |
|---|---|
| Klon | W6B3C1 (also known as W6B3) |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
17277814
|
BD Biosciences
567033 |
25 μg |
129.00 € 127.33 € / 25 Mikrogramm Sparen 1.67 € 1% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
17237814
|
BD Biosciences
567029 |
0.1 mg |
342.00 € 340.26 € / 100 Mikrogramm Sparen 1.74 € 0.51% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
CD133 Monoclonal antibody specifically detects CD133 in Human samples. It is validated for Flow cytometrySpezifikation
| CD133 | |
| 0.5 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| PROM1; PROML1; prominin-1; AC133; CORD12; MCDR2; MSTP061; RP41; STGD4 | |
| IgG1 κ | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with FITC under optimum conditions, and unreacted FITC was removed. |
| W6B3C1 (also known as W6B3) | |
| Flow Cytometry | |
| FITC | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
| WERI-RB-1 Retinoblastoma Cell | |
| Primary |