Learn More
Invitrogen™ Human CD14 ELISA Kit
Artikelnummer. 17145389
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17145389
Marke: Invitrogen™ EHCD14X5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human CD14 ELISA quantitates Hu CD14 in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu CD14. Principle of the method The Human CD14 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CD14 ist ein 55 kDa großes GPI-verankertes Glykoprotein, das auf der Oberfläche von reifen Monozyten, Makrophagen und Neutrophilen konstitutiv exprimiert wird. CD14 dient auch als multifunktionaler Lipopolysaccharid-Rezeptor und wird sowohl als sezernierte als auch enzymatisch gespaltene GPI-verankerte Form in das Serum freigesetzt. CD14 bindet Lipopolysaccharid-Moleküle in einer Reaktion, die durch Lipopolysaccharid-Bindungsprotein (LBP), ein Serumprotein der akuten Phase, katalysiert wird. Das lösliche sCD14 kann leichte strukturelle Unterschiede zwischen Lipopolysacchariden unterscheiden und ist wichtig für die Neutralisation von allochthonen Lipopolysacchariden im Serum durch rekonstituierte Lipoproteinpartikel. Außerdem wurde gezeigt, dass CD14 apoptotische Zellen bindet und allergische, entzündliche und infektiöse Prozesse beeinflussen kann. Alternative Spleißung führt zu mehreren Transkriptvarianten, die verschiedene CD14-Isoformen kodieren. Zu den Erkrankungen, die mit CD14-Dysfunktion assoziiert sind, gehören Infektionen mit Mykobakterium chelonae und Krupp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P08571
Assay-Bereich 8,23 pg/mL bis 6000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 6 pg/mL
Kalibrierbereich 6 pg/mL bis 6000 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie CD-Protein
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 929
Gensymbol CD14
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Waschpuffer, SAV-HRP, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Biotinylierter Nachweisantikörper, Stopplösung, Standard
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Apoptose
Probenvolumen Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 10 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min