Learn More
CD16 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen CD16
Konzentration 200 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16876214
Unterlagen ansehen
Proteintech
16559-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16866214
Unterlagen ansehen
Proteintech
16559-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The CD16 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CD16. This antibody recognizes human antigen. The CD16 antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
CD16
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Unconjugated
Human
IgG
200 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
2214