Learn More
Invitrogen™ CD162 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (001), APC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30533874
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
30533874 100 Tests 100 Stück
30534903 25 Tests 25 Stück
2 options
Artikelnummer. 30533874
Marke: Invitrogen™ MA560483
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
CD162 Recombinant Monoclonal Antibody for Flow
CD162 (PSGL-1) is a 120 kDa homodimer protein found on the surface of leukocytes and platelets. CD162 is known to bind CD62P (P-selectin), CD62L (L-selectin), and to a lower degree CD62E (E-selectin). These interactions play a critical role in leukocyte adhesion, rolling and extravasation. CD162 has been shown to be an important immune marker of T cell exhaustion in chronic viral infections and cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD162
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 001
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS with 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
Gen SELPLG
Gen-Zugriffsnummer Q62170
Gen-Alias CD162; CLA; Cutaneous lymphocyte associated antigen; cutaneous lymphocyte-associated associated antigen; leukocyte cell surface adhesion molecule; P-selectin glycoprotein ligand 1; P-selectin glycoprotein ligand 1 propeptide; P-selectin glycoprotein ligand-1; Psgl1; Psgl-1; Selectin P ligand; selectin, platelet (p-selectin) ligand; Selp1; SELPG; Selpl; SELPLG
Gensymbole SELPLG
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Mouse PSGL-1/CD162 protein (Met1-Cys307).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 20345
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG