Learn More
Invitrogen™ CD162 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (001), FITC
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
40.88 € - 104.00 €
Spezifikation
Antigen CD162
Klon 001
Konzentration 0.1 mg/mL
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Anwendungen Flow Cytometry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30534826
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560485
100 Tests
104.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30533789
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560486
25 Tests
40.88 €
25 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD162 Recombinant Monoclonal Antibody for Flow
CD162 (PSGL-1) is a 120 kDa homodimer protein found on the surface of leukocytes and platelets. CD162 is known to bind CD62P (P-selectin), CD62L (L-selectin), and to a lower degree CD62E (E-selectin). These interactions play a critical role in leukocyte adhesion, rolling and extravasation. CD162 has been shown to be an important immune marker of T cell exhaustion in chronic viral infections and cancer.
Spezifikation
Spezifikation
CD162
0.1 mg/mL
Flow Cytometry
FITC
Rabbit
RUO
PBS with 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
Q62170
20345
Recombinant Mouse PSGL-1/CD162 protein (Met1-Cys307).
Antibody
001
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Mouse
SELPLG
CD162; CLA; Cutaneous lymphocyte associated antigen; cutaneous lymphocyte-associated associated antigen; leukocyte cell surface adhesion molecule; P-selectin glycoprotein ligand 1; P-selectin glycoprotein ligand 1 propeptide; P-selectin glycoprotein ligand-1; Psgl1; Psgl-1; Selectin P ligand; selectin, platelet (p-selectin) ligand; Selp1; SELPG; Selpl; SELPLG
SELPLG
Primary
Protein A