Learn More
CD163 Antibody (1084111) [Allophycocyanin], R&D Systems™
Artikelnummer. 30763812 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30763812 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30763812 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB11580A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD163 Monoclonal antibody specifically detects CD163 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD163
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 1084111
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD_antigen: CD163, CD163, CD163 molecule, Hemoglobin scavenger receptor, M130, macrophage-associated antigen, MM130, SCARI1, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, sCD163, Soluble CD163
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NS0-derived human CD163, Gly41-Ser1045, Accession # Q86VB7
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Immune System Diseases, Immunology, Inflammation, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9332
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b
Produktlinie Novus