missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD163 Antibody (CL10658), Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200039194 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 ul
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18621955 25 ul 25 Mikroliter
18611284 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18621955

Marke: Novus Biologicals NBP32117925ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD163 Monoclonal antibody specifically detects CD163 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD163
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL10658
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Gen-Alias CD_antigen: CD163, CD163, CD163 molecule, Hemoglobin scavenger receptor, M130, macrophage-associated antigen, MM130, SCARI1, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, sCD163, Soluble CD163
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed against a Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence of Q86VB7. Actual immunogen sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 25 ul
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Immune System Diseases, Immunology, Inflammation, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9332
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.