missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD163 Monoclonal Antibody (MAC 2-158), NovaFluor™ Yellow 660, eBioscience™, Invitrogen™

Artikelnummer. p-200088639
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
30244967 25 Tests 25 Stück
30245316 100 Tests 100 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30244967

Marke: Invitrogen™ H088T02Y04A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD163 (M130 antigen, Ber-Mac3, Ki-M8, SM4) is a 130 kDa membrane glycoprotein, a member of the scavenger receptor cysteine-rich superfamily, and a receptor for the hemoglobin-haptoglobin complex. CD163 protects tissues from free hemoglobin-mediated oxidative damage, and may play a role in the uptake and recycling of iron, via endocytosis of hemoglobin/haptoglobin and subsequent breakdown of heme. CD163 is expressed exclusively on the cell surface of human monocytes and macrophages that evolve predominantly in the late phase of inflammation. Specifically, CD163 is present on all circulating monocytes and most tissue macrophages except those found in the mantle zone and germinal centers of lymphoid follicles, interdigitating reticulum cells and Langerhan's cells. CD163 is present on all CD14 positive monocytes, most CD64 positive monocytes, and shows higher expression on CD16 positive monocytes. CD163 is upregulated on mononuclear phagocytes by IL-10, IL-6 and dexamethasone. Lipopolysaccharide (LPS) and phorbol myristate acetate (PMA) both induce shedding of CD163 from the cell surface into plasma or cell supernatant. CD163 binds hemoglobin/haptoglobin complexes in a calcium-dependent and pH-dependent manner, and exhibits a higher affinity for complexes of hemoglobin and multimeric haptoglobin of HP1F phenotype than for complexes of hemoglobin and dimeric haptoglobin of HP1S phenotype. Further, CD163 also induces a cascade of intracellular signals that involves tyrosine kinase-dependent calcium mobilization, inositol triphosphate production and secretion of IL6 and CSF1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD163
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon MAC 2-158
Konzentration 0.2 μg/Test
Konjugat NovaFluor Yellow 660
Zusammensetzung PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Gen CD163
Gen-Zugriffsnummer Q86VB7
Gen-Alias CD163; CD163 antigen; CD163 molecule; CD163v2; CD163v3; Hemoglobin scavenger receptor; M130; macrophage-associated antigen; MM130; putative CD163 antigen; SCARI1; Scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130; sCD163; Soluble CD163; Soluble sCD163
Gensymbole CD163
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 25 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9332
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.