Learn More
CD163 (Monocyte & Macrophage Marker) Mouse, Clone: M130/1210, enQuireBio™
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD163 (Monocyte & Macrophage Marker) |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Zelluläre Lokalisierung | Cell Surface and Cytoplasmic |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | M130/1210 |
| Konzentration | 200μg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human CD163 fragment (apprx. aa 43-196) |
| Mehr anzeigen |