Learn More
CD163 (Monocyte & Macrophage Marker) Mouse, Clone: M130/1210, enQuireBio™
Artikelnummer. 15991198
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15991198 100 μg 100 Mikrogramm
15981198 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 15991198
Marke: EnquireBio 9332MSM1P1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Spezifikation
Antigen CD163 (Monocyte & Macrophage Marker)
Anwendungen Immunohistochemistry
Zelluläre Lokalisierung Cell Surface and Cytoplasmic
Klassifikation Monoclonal
Klon M130/1210
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human CD163 fragment (apprx. aa 43-196)
Molekulargewicht des Antigens 140kDa
Positivkontrolle hPBL Cells. Skin, Lung, Placenta or Histiocytoma.
Reinigungsverfahren Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9332
Inhalt und Lagerung Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ