missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD177 Mouse anti-Human, BV711, Clone: MEM-166, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: BD Biosciences 745512
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD177 Monoclonal antibody specifically detects CD177 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| CD177 | |
| Monoclonal | |
| Brilliant Violet 711 | |
| Human neutrophil alloantigen 2a; HNA-2a; NB1; PRV-1; PRV1 | |
| Human Granulocytes | |
| RUO | |
| Human | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| MEM-166 | |
| Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
| Mouse | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BV711 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur