Learn More
IBA Lifesciences CD19 Fab-TACS™ Agarosesäulen-Starterkit
Artikelnummer. 17247740 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
:
Human
Artikelnummer.
17247740 Human
1 options
Artikelnummer. 17247740
Marke: IBA Lifesciences 63213002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Markierungsfreie Isolierung von CD19+ B-Zellen aus Vollblut, Buffy Coat und PBMCs
  • FAB-TACS™ - Traceless Affinity Cell Selection - ist ein positiver Zellisolierungsansatz auf Grundlage der auf unserer Strep-Tag™-Technologie
  • Das CD19 Fab-TACS™ Isolationskit ermöglicht die markierungsfreie Isolierung menschlicher CD19+ B-Zellen aus Vollblut, Buffy Coat, PBMCs und anderen Zellsuspensionen. CD19 ist ein an Signalwegen beteiligtes Adapterprotein
  • Strep-Tactin™ TACS Agarosesäulen werden mit Strep-Tactin™-beschichteten Agarose-Makrobeads gefüllt, die zur Zellisolierung entwickelt wurden. FAB-Fragmente, die zu einem Twin-Strep-Tag™ (Fab-Streps) fusioniert sind, binden sich an die Matrix.
  • Aufgrund der exklusiven Bindung des Fab-Strep an einem Oberflächenmarker haften Zielzellen an der Matrix. Zielungebundene Zellen werden effizient weggespült.
  • In einem letzten Schritt führt die Zugabe von Biotin zur Elution der Zielzellen und der Fab-Streps. Nach der Elution trennen sich die Fab-Streps aufgrund ihrer reduzierten Affinität von den Zelloberflächen. Die unmarkierten authentischen Zielzellen sind jetzt für weitere Anwendungen bereit.
Spezifikation
Enthält Strep-Tactin™ TACS Agarosesäulen, 1 ml (2 x), CD19 Fab-Strep (Human), 10 x Puffer-CI, Biotin-Stammlösung, TACS Säulenadapter
Zielspezies Human
Nur für Forschungszwecke.