Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD1a Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Artikelnummer. 12682237 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
500 μL
1 mL
7 mL
Form:
Concentrated
Prediluted
Packungsgröße:
100 Mikroliter
500 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Form unitSize
12682237 100 μL Concentrated 100 Mikroliter
12692237 500 μL Concentrated 500 Mikroliter
12672237 1 mL Concentrated -
12662237 7 mL Prediluted 7 Milliliter
4 options
Artikelnummer. 12682237
Marke: Epredia™ MS746S0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD1a Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
At least five CD1 genes (CD1a, b, c, d, and e) have been identified. CD1 is expressed on cortical thymocytes, Langerhans cells, and dendritic cells. It is absent on mature peripheral blood T cells but intracytoplasmic expression is detected on activated T lymphocytes. CD1 proteins have been demonstrated to restrict T-cell response to non-peptide lipid and glycolipid antigens and play a role in non-classical antigen presentation.
Host Species: Mouse
Clone: MTB1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: External domain
Immunogen: Full external domain of CD1a
Molecular Weight: 49 kDa
Positive Control: Thymus
Cellular Localization: Membrane and cytoplasm
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD1a Ab-2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon MTB1
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full external domain of CD1a
Reinigungsverfahren Thymus
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Hematopoietic
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Form Concentrated
Isotype IgG2a κ