missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
CD1a Monoclonal antibody specifically detects CD1a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD1a |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 703217 |
| Konjugat | Alexa Fluor 532 |
| Verdünnung | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | CD1, CD1a antigen, CD1A antigen, a polypeptide, CD1a molecule, cluster of differentiation 1 A, cortical thymocyte antigen CD1A, differentiation antigen CD1-alpha-3, epidermal dendritic cell marker CD1a, FCB6, HTA1, hTa1 thymocyte antigen, R4, T6, T-cell surface antigen T6/Leu-6, T-cell surface glycoprotein CD1a |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD1a, Asp19-Val300 (predicted), Accession # P06126 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?