missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD1a Antibody (C1A/1506R), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18217190 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18217190 100 μg 100 Mikrogramm
18288870 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18217190

Marke: Novus Biologicals NBP253299100UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CD1a Monoclonal specifically detects CD1a in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD1a
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon C1A/1506R
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 ug/ml
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias CD1, CD1a antigen, CD1A antigen, a polypeptide, CD1a molecule, cluster of differentiation 1 A, cortical thymocyte antigen CD1A, differentiation antigen CD1-alpha-3, epidermal dendritic cell marker CD1a, FCB6, HTA1, hTa1 thymocyte antigen, R4, T6, T-cell surface antigen T6/Leu-6, T-cell surface glycoprotein CD1a
Gensymbole CD1A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant human full-length CD1a protein
Molekulargewicht des Antigens 49 kDa
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Dendritic Cell Markers, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 909
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.