Learn More
CD1c/BDCA-1 Antibody (OTI2F4), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-46123
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
CD1c/BDCA-1 Monoclonal specifically detects CD1c/BDCA-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
Spezifikation
| Immunohistochemistry | |
| OTI2F4 | |
| CD1C | |
| 35.7 kDa |