Learn More
CD1e Antibody (704407) [PE], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18662395 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18662395 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18662395
Marke: Novus Biologicals FAB7330P
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
CD1e Monoclonal antibody specifically detects CD1e in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD1e
Anwendungen Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 704407
Konjugat PE
Verdünnung Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD1e molecule, e polypeptide, FLJ17609, membrane-associated, thymocyte antigen CD1E
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD1e, Met1-Tyr304, Accession # P15812
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 913
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1