Learn More
CD2 Antibody (377830), DyLight 594, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals FAB2828M
529.55 EUR gültig bis 2025-12-16
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24090" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18670740
  • 618.00 € / 0.10 Milliliter
Definieren Sie Ihre Immunologie-Forschung nach Ihren Bedingungen
Verwenden Sie den Aktionscode 24090
Alle Werbeaktionen anzeigen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD2 Monoclonal antibody specifically detects CD2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD2
Monoclonal
DyLight 594
50mM Sodium Borate
Rat
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Mouse
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
377830
Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
CD2 antigen, CD2 antigen (p50), sheep red blood cell receptor, CD2 molecule, Erythrocyte receptor, FLJ46032, LFA-2, LFA-3 receptor, lymphocyte-function antigen-2, Rosette receptor, SRBC, T11, T-cell surface antigen CD2, T-cell surface antigen T11/Leu-5
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CD2, Arg23-Ser203, Accession # P08920
0.1 mL
Adaptive Immunity, Apoptosis, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Myeloid derived Suppressor Cell, Stem Cells
914
Store at 4°C in the dark.
IgG2a