missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD20 Antibody (IGEL/773), HRP, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18690438 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10 Milliliter
Codice prodotto. Menge unitSize
18690438 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18690438

Marca: Novus Biologicals NBP247840H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

CD20 Monoclonal antibody specifically detects CD20 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF, Multiplex Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen CD20
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon IGEL/773
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias B1, B-lymphocyte antigen CD20, B-lymphocyte cell-surface antigen B1, B-lymphocyte surface antigen B1, Bp35MGC3969, CD20 antigen, CD20 receptor, CD20S7, CVID5, LEU-16, Leukocyte surface antigen Leu-16, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1, MS4A2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human CD20 protein (Uniprot: P11836 )
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 931
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.