missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD20 Antibody (rIGEL/773), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18604419 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18604419 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18604419 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP254591APC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD20 Monoclonal antibody specifically detects CD20 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD20
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon rIGEL/773
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias B1, B-lymphocyte antigen CD20, B-lymphocyte cell-surface antigen B1, B-lymphocyte surface antigen B1, Bp35MGC3969, CD20 antigen, CD20 receptor, CD20S7, CVID5, LEU-16, Leukocyte surface antigen Leu-16, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1, MS4A2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human CD20 fragment (Uniprot: P11836)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 931
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.