Learn More
CD20 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. p-4545299 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
500 μL
1 mL
7 mL
Form:
Concentrated
Prediluted
Packungsgröße:
100 Mikroliter
500 Mikroliter
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge Form unitSize
12673297 100 μL Concentrated 100 Mikroliter
12683297 500 μL Concentrated 500 Mikroliter
12663297 1 mL Concentrated -
12603307 7 mL Prediluted 7 Milliliter
4 options
Artikelnummer. 12673297
Marke: Epredia RB9013P0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, and immunoprecipitation experiments with Epredia™ CD20, Rabbit Polyclonal Antibody.
CD20 is a 33kDa leukocyte surface antigen consisting of four transmembrane regions and cytoplasmic N- and C-termini. CD20 is expressed primarily on B cells but has also been detected on both normal and neoplastic T cells. Activation of CD20 significantly increases DNA synthesis and is thought to involve basic helix-loop-helix leucine zipper transcription factors.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: Synthetic peptide derived from C-terminus of human CD20 protein
Molecular Weight: 33-37kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane/cytoplasm
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD20
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 200µg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide derived from C-terminus of human CD20 protein
Menge 100 μL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet B-Cell
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Form Concentrated
Isotype IgG