missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD200 Receptor Monoclonal Antibody (OX108), Functional Grade, eBioscience™, Invitrogen™

Artikelnummer. 17181582
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17181582 5 mg 5 Milligramm
17161582 25 mg 25 Milligramm
17171582 50 mg 50 Milligramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17181582

Marke: Affymetrix eBioscience 16920138

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The MAb OX108 recognizes human CD200R also known as OX2. CD200R is an inhibitory receptor with a similar structure as its ligand, CD200, yet lacks an ITIM domain typically found in inhibitory receptors. Instead the CD200R cytoplasmic domain contains a novel phosphotyrosine binding domain, NPXY, which after binding SHIP inhibits ERK, JNK and MAPK p38 pathways. In activated macrophages signaling results in inhibition of TNFalpha secretion. Isoforms of CD200R have been identified and are thought to play a major role in differentiation, especially in regards to tolerogenic DCs. Expression is restricted to hematopoietic cells: myeloid cells (monocytes, macrophages, DCs, neutrophils, mast cells and basophils) and a subset of T lymphocytes as well as langerhans (LC) cells and dendritic epidermal T cells. The epitope of OX108 is thought to be near the binding site of CD200.

CD200 Receptor Monoclonal antibody specifically detects CD200 Receptor in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD200 Receptor
Anwendungen Flow Cytometry, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon OX108
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Functional Grade
Zusammensetzung PBS with no preservative; pH 7.2
Gen CD200R1
Gen-Zugriffsnummer Q8TD46
Gen-Alias antigen identified by monoclonal antibody MRC OX-2 receptor; CD200 cell surface glycoprotein receptor; CD200 R1; CD200 receptor 1; CD200R; CD200R1; cell surface glycoprotein CD200 receptor 1; Cell surface glycoprotein OX2 receptor 1; cell surface glycoprotein receptor CD200; CRTR2; HCRTR2; MOX2 receptor; Mox2r; Orexin receptor 2; OX102 antigen; OX2 receptor; Ox2r; UNQ2522/PRO6015
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 5 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 131450
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4° C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.