missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD200R Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30284270
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30284270 100 μg 100 Mikrogramm
30283651 1 mg 1 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30284270

Marke: Invitrogen™ MA558483

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term Janssen patent anti-CD200R1.

CD200R (OX2R) is a receptor for the OX-2 membrane glycoprotein, and both the receptor and substrate are cell surface glycoproteins containing two immunoglobulin-like domains. CD200R is restricted to the surfaces of myeloid lineage cells and the receptor-substrate interaction may function as a myeloid downregulatory signal. In mouse, CD200R is expressed primarily by peripheral blood monocytes and neutophils but also by other leucocytes including T-lymphocytes and mast cells. Further mouse studies of a gene related to CD200R suggests that the receptor may control myeloid function in a tissue-specific manner. Alternative splicing of CD200R results in multiple transcript variants. Diseases associated with CD200R dysfunction include primary hypertrophic osteoarthropathy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD200R Biosimilar
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG4SP
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.