missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD205 Monoclonal Antibody (523218)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30534183
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30534183 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30534183

Marke: Invitrogen™ MA561086

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

CD205 (LY25, Lymphocyte Antigen 75) is an integral membrane glycoprotein involved in antigen uptake, trafficking and presentation that improves the induction of antigen-specific T cell immunity. CD205 is highly expressed by CD8+ dendritic cells (DCs) and also expressed at different levels by bone marrow Gr1+ cells, Langerhans cells, (BMDC) bone marrow derived DCs and thymic epithelial cells. CD205 acts as an endocytic receptor that directs captured antigens to the extracellular space towards a specialized antigen processing region. Further, CD205 also prompts the reduced proliferation of B lymphocytes. Diseases associated with CD205 dysfunction include pneumonic plague and lipid pneumonia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD205
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 523218
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen LY75
Gen-Zugriffsnummer O60449
Gen-Alias CA-IX; CD205; CLEC13B; C-type lectin domain family 13 member B; DCL-1 fusion; DEC205; DEC-205; DEC-205/CD205 protein; gp200; gp200-MR6; group VI C-type animal lectin; LY75; ly-75; Lymphocyte antigen 75; membrane antigen MN; P54/58N; pMW1; RGD1565962; RP23-10L17.4
Gensymbole LY75
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human DEC-205/CD205, Cys216-Cys501.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4065
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.