missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD21 Antibody (CL14552) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30303377 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30303377 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30303377

Marke: Novus Biologicals NBP326866C

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD21 Monoclonal antibody specifically detects CD21 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD21
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CL14552
Konjugat DyLight 650
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias C3DRSLEB9, CD21, CD21 antigen, Complement C3d receptor, complement component (3d/Epstein Barr virus) receptor 2, complement receptor type 2, Cr2, EBV receptor, Epstein-Barr virus receptor
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P20023, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Dendritic Cell Markers, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1380
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.