missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
CD21 Monoclonal antibody specifically detects CD21 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD21 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL14556 |
| Konjugat | PerCP |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | C3DRSLEB9, CD21, CD21 antigen, Complement C3d receptor, complement component (3d/Epstein Barr virus) receptor 2, complement receptor type 2, Cr2, EBV receptor, Epstein-Barr virus receptor |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P20023, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?