Learn More
CD21 (Mature B-Cell & Follicular Dendritic Cell Marker) Mouse, Clone: CR2/1953, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 1380-MSM3-P0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15959847
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
CD21 (Mature B-Cell & Follicular Dendritic Cell Marker)
Cell Surface
CR2/1953
Unconjugated
Mouse
140kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
1380
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment (apprx. aa 44-196) of human CR2 (CD21) protein
WEHI-231 cells and Tonsil
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.