Learn More
CD21 (Mature B-Cell & Follicular Dendritic Cell Marker) Mouse, Clone: CR2/1953, enQuireBio™
Artikelnummer. 15969847
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15969847 100 μg 100 Mikrogramm
15959847 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 15969847
Marke: EnquireBio 1380MSM3P1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Spezifikation
Antigen CD21 (Mature B-Cell & Follicular Dendritic Cell Marker)
Anwendungen Immunohistochemistry
Zelluläre Lokalisierung Cell Surface
Klassifikation Monoclonal
Klon CR2/1953
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (apprx. aa 44-196) of human CR2 (CD21) protein
Molekulargewicht des Antigens 140kDa
Positivkontrolle WEHI-231 cells and Tonsil
Reinigungsverfahren Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1380
Inhalt und Lagerung Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ