Learn More
CD21 (Mature B-Cell & Follicular Dendritic Cell Marker) Mouse, Clone: CR2/1953, enQuireBio™
Artikelnummer. p-7155999
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15959847 20 μg 20 Mikrogramm
15969847 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 15959847
Marke: EnquireBio 1380MSM3P0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
Spezifikation
Antigen CD21 (Mature B-Cell & Follicular Dendritic Cell Marker)
Anwendungen Immunohistochemistry
Zelluläre Lokalisierung Cell Surface
Klassifikation Monoclonal
Klon CR2/1953
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (apprx. aa 44-196) of human CR2 (CD21) protein
Molekulargewicht des Antigens 140kDa
Positivkontrolle WEHI-231 cells and Tonsil
Reinigungsverfahren Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1380
Inhalt und Lagerung Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ