missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD22 Mouse anti-Human, FITC, Clone: HIB22, BD

Artikelnummer. 15861319
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Conditionnement:
1 Stück
Code produit. Menge unitSize
15861319 25 Tests 1 Stück
15808158 100 Tests 1 Stück
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15861319

Marque: BD Biosciences 561771

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

The HIB22 monoclonal antibody specifically binds to CD22. CD22 is a 130-140 kDa glycosylated type I integral membrane protein present on the surface of mature B cells. CD22 is expressed in the cytoplasm of virtually all B cells except plasma cells. CD45RO antigen on T cells and CD75 antigen on B cells have been identified as ligands for CD22. CD22 has been reported to participate in B-cell activation and also as an adhesion molecule. Although the immunobiology of this antigen has not been fully elucidated, reports indicate that ligation of CD22 induces constitutive internalization of the molecule followed by complete degradation.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen CD22
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon HIB22
Konjugat FITC
Beschreibung BL-CAM; Siglec-2; Bgp135; Lyb8; LPAP
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.