Learn More
Invitrogen™ CD22 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3F2M10)
Beschreibung
Immunogen sequence: DSSKWVFEHP ETLYAWEGA DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSKWVFEHP DSSK...
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD22 |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | 3F2M10 |
| Konzentration | 1.34 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | CD22 |
| Gen-Zugriffsnummer | P20273 |
| Gen-Alias | A530093D23; B-cell receptor CD22; BL-CAM; B-lymphocyte cell adhesion molecule; B-lymphocyte cell adhesion molecule (BL-CAM); Cd22; CD22 antigen; CD22 molecule; FLJ22814; Lectin 2; Leu-14; Lyb8; Lyb-8; MGC130020; sialic acid binding Ig-like lectin 2; sialic acid-binding Ig-like lectin 2; Sialic acid-binding Ig-like lectin 2 (Siglec-2); Siglec2; Siglec-2; T-cell surface antigen Leu-14 |
| Mehr anzeigen |