missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD229 Monoclonal Antibody (HLy9.25)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17624526
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17624526 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17624526

Marke: Invitrogen™ MA544068

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody recognizes an extracellular epitope of CD229 / Ly9, a 100-120 kDa cell surface glycoprotein expressed on T and B cells. Positive control: peripheral blood lymphocytes. Functional application: Regulation of activation.

CD229 (Ly9) is a cell surface receptor of the CD150 family, which includes also e.g. CD48 and CD224. Receptors of this family regulate cytokine production and cytotoxicity of lymphocytes and NK cells. High levels of CD229 are found on T and B cells, where its expression increases during their maturation. It is absent on granulocytes, bone marrow-derived dendritic cells, platelets and erythrocytes. CD229 has been also reported on mouse monocytes and NK cells. CD229 interacts homophilically through its N-terminal domain and localizes to the contact site between T cells and antigen presenting B cells during antigen-dependent immune synapse formation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD229
Anwendungen Flow Cytometry, Functional Assay, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon HLy9.25
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative; pH 7.4
Gen Ly9
Gen-Zugriffsnummer Q9HBG7
Gen-Alias AI893573; CD229; CDABP0070; Cell surface molecule Ly-9; hly9; Lgp100; LY9; Ly-9; Lymphocyte antigen 9; mLY9; RP11-312J18.1; Signaling lymphocytic activation molecule 3; SLAM family member 3; SLAMF3; T100; T-lymphocyte surface antigen Ly-9
Gensymbole Ly9
Wirtsspezies Mouse
Immunogen CD299-transfected 300.19 pre-B cell line.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4063
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4°C, do not freeze
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.