missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9 Antibody (002), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18219676 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18219676 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18219676

Marke: Novus Biologicals NBP290617AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9 Monoclonal specifically detects CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 2
Konjugat Alexa Fluor 750
Verdünnung Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD229, CD229 antigen, cell-surface molecule Ly-9, hly9, lymphocyte antigen 9Cell surface molecule Ly-9, mLY9, SLAMF3, T-lymphocyte surface antigen Ly-9
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9 (NP_032560.2; Met1-Arg453).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4063
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.